Learn More
Sartorius Microsart™ Trichter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11713859 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Stück
96 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
11713859 100 mL 100 Stück
11710516 250 mL 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11713859 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 16A0710N
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.00 CHF
    161.59 CHF / 100 Stück
    Sparen 52.41 CHF
    24% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gebrauchsfertige, sterile Fülltrichter aus Polypropylen mit Click-Fit Verschluss
Microsart Trichter sind sterile Kunststofftrichter. Sie ermöglichen eine schnelle Durchführung der Filtrationen, die für routinemäßige Tests von Wasser, Lebensmitteln und Getränken, pharmazeutischen und kosmetischen Produkten erforderlich sind. Eine Sartorius Stedim Biotech Gittermembran wird auf einen Filterhalter aus Edelstahl gesetzt. Ein Microsart Trichter lässt sich einfach und praktisch montieren. Die Probe ist gefiltert. Der Trichter besteht aus Polypropylen und ist ausreichend elastisch für eine optimale Abdichtung mit einem Click-Fit Verschluss. Graduierungen sind für ausreichend exakte Probenvolumen markiert. Das große Innendurchmesser gewährleistet hohe Durchflussraten. Die optimierte Form ermöglicht nach der Filtration eine gründliche Spülung des Systems.
Sicher und zuverlässig
Steril verpackt – Sterilisation am Einsatzort ist nicht erforderlich
Vollständig entsorgbare Basis und Trichter – Das Verfahren ohne erforderliche Vorbereitung und Sterilisation reduziert das Risiko einer Sekundärkontamination
Optimiertes Design und Material – Keine Flüssigkeitsreste nach der Filtration, kein Spülen notwendig
Einfache Handhabung
Click-Fit Verschluss – Schnell in der Routineanalytik, eliminiert das Risiko von Leckagen
Zuverlässige Ergebnisse – Verwenden Sie für jeden Test einen neuen, sterilen Trichter, um Kreuzkontaminationen zuverlässig zu vermeiden
Zeitersparnis – Wechseln Sie einfach den Trichter, anstatt Zeit mit der Desinfektion zu verbringen
Einfachere Handhabung – Kein Halten von heißen Trichtern mehr erforderlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Einwegprodukt Ja
Filtertyp Gebrauchsfertiger Druckfilter
Material Polypropylen
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 13,2 cm2
Trichtermaterial Polypropylen
Menge Jeweils
Typ Sartorius Microsart Trichter
Volumen (metrisch) 100 mL
Volumen (metrisch) Aufnahme 100 mL
Oberes Volumen (metrisch) 100 mL
Durchmesser (metrisch) Membran 4,7 cm
Probenvolumen 100 mL