Learn More
Sartorius Microsart™ Trichter
Gebrauchsfertige, sterile Fülltrichter aus Polypropylen mit Click-Fit Verschluss
Marke: Sartorius 16A07--25------N
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Gebrauchsfertige, sterile Fülltrichter aus Polypropylen mit Click-Fit Verschluss
Microsart Trichter sind sterile Kunststofftrichter. Sie ermöglichen eine schnelle Durchführung der Filtrationen, die für routinemäßige Tests von Wasser, Lebensmitteln und Getränken, pharmazeutischen und kosmetischen Produkten erforderlich sind. Eine Sartorius Stedim Biotech Gittermembran wird auf einen Filterhalter aus Edelstahl gesetzt. Ein Microsart Trichter lässt sich einfach und praktisch montieren. Die Probe ist gefiltert. Der Trichter besteht aus Polypropylen und ist ausreichend elastisch für eine optimale Abdichtung mit einem Click-Fit Verschluss. Graduierungen sind für ausreichend exakte Probenvolumen markiert. Das große Innendurchmesser gewährleistet hohe Durchflussraten. Die optimierte Form ermöglicht nach der Filtration eine gründliche Spülung des Systems.
Sicher und zuverlässig
Steril verpackt – Sterilisation am Einsatzort ist nicht erforderlich
Vollständig entsorgbare Basis und Trichter – Das Verfahren ohne erforderliche Vorbereitung und Sterilisation reduziert das Risiko einer Sekundärkontamination
Optimiertes Design und Material – Keine Flüssigkeitsreste nach der Filtration, kein Spülen notwendig
Einfache Handhabung
Click-Fit Verschluss – Schnell in der Routineanalytik, eliminiert das Risiko von Leckagen
Zuverlässige Ergebnisse – Verwenden Sie für jeden Test einen neuen, sterilen Trichter, um Kreuzkontaminationen zuverlässig zu vermeiden
Zeitersparnis – Wechseln Sie einfach den Trichter, anstatt Zeit mit der Desinfektion zu verbringen
Einfachere Handhabung – Kein Halten von heißen Trichtern mehr erforderlich
Spezifikation
Microsart Trichter 250 | |
Steril | |
Polypropylen | |
250 mL |
Ja | |
13,2 cm2 | |
Je | |
47 mm |