Learn More
Sartorius MICROSART 100ML FUNNEL DISPENSER DISPENSER
Trichterdispenser zum sicheren Entfernen eines einzelnen sterilen Microsart @Filters
Marke: Sartorius 16A08
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Trichterdispenser zum sicheren Entfernen eines einzelnen sterilen Microsart @Filters
Microsart @Filtereinheiten sind als auf Tabletts verpackte Einheiten für den Einsatz in Reinraumbänken erhältlich. Die Verpackung in Beuteln wurde speziell für den Einsatz mit dem Microsart Trichterspender entwickelt. Der Trichterspender zur sicheren Entnahme einzelner, steriler Microsart Filtereinheiten hat sich in der Praxis bewährt. Auch nach dem Öffnen des Beutels sind die verbleibenden Filtereinheiten vor Sekundärkontamination geschützt.
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Die Spenderöffnung besteht aus Polypropylen und enthält einen O-Ring aus Silikon
- All diese Materialien garantieren ein zuverlässiges Autoklavieren
Spezifikation
Trichterspender | |
Hochwertiger Edelstahl | |
Trichterspender |