Learn More
Sartorius Microsart™ e.motion Membranfilter
Für die Kolonienzählung, Partikelprüfungen und die Mikroskopie. Die speziell für den Einsatz im Microsart™ e.motion Spender entwickelten Filter sind einzeln ohne Schutzpapier steril in einem gefalteten Streifen verpackt. Auch geeignet für Sartorius Nährstoff-Pad-Sets.
Marke: Sartorius 114H6Z-47----SCM
Additional Details : Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Für die Kolonienzählung, Partikelprüfungen und die Mikroskopie.Die speziell für den Einsatz im Microsart™ e.motion Spender entwickelten Filter sind einzeln ohne Schutzpapier steril in einem gefalteten Streifen verpackt.Auch geeignet für Sartorius Nährstoff-Pad-Sets.
Microsart™ e.motion HIGH FLOW Membranfilter mit 0.45 μm, weiß/schwarz, 47 mm. Die Microsart™ e.motion Membranfilter sind für die Verwendung mit dem Microsart™ e.motion Dispenser geeignet. Die Filter sind einzeln steril auf einem Band ohne Schutzpapier versiegelt. Die spezielle Faltung sowie die Form der Abdichtung des Membranfilterbandes sorgen für eine perfekt flache und gleichmäßige Verteilung der einzelnen Membranfilter. Die Microsart™ e.motion Membranfilter sind auch ideal für alle Anwender der Sartorius Nährbodensets: Die meisten NPS-Typen sind mit Microsart™ e.motion Membranfiltern erhältlich. Mit einer hervorragenden Rückgewinnungsrate für Mikroorganismen von 0.45 μm gemäß ISO 7704. Vielfache Passform: Passt in andere Dispensiergeräte. Schutzpapierfrei. Auf einem speziell gefalteten Streifen verpackt. Produktdaten auf jedem Umschlag. Membran mit hohem Durchfluss. Gammabestrahlt, 25 kGray.Spezifikation
Weiß | |
Cellulosenitrat | |
0,45 μm | |
Zur Kolonienzählung; Sterilitätsprüfung; Partikelzählung; Mikroskopie | |
300/Packung | |
47 mm |
Membranmaterial | |
Cellulosenitrat | |
Steril | |
Schwarz | |
Membranfilterscheiben |
Sicherheit und Handhabung
- X300 Microsart e.motion membranes
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose