Learn More
Sartorius Microsart™ e.motion Membranfilter
Die Membranfilter sind für den Einsatz im Microsart e.motion Dispenser geeignet
Marke: Sartorius 11407Z-47----SCM
355.00 CHF gültig bis 2025-09-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24321" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Membranfilter sind für den Einsatz im Microsart e.motion Dispenser geeignet
Die für den Einsatz im Microsart™ e.motion Dispenser geeigneten Membranfilter sind ohne Schutzpapier steril verschlossen und in einer speziell entwickelten Einzelverpackung auf einem Streifen verpackt. Die besondere Faltung des Filterstreifens sorgt für eine perfekte Planlage bei der Abgabe. Die Form des versiegelten Streifens garantiert eine gleichmäßige Abgabe der einzelnen Membranfilter. Microsart™ e.motion Membranfilter sind auch für alle Anwender von Sartorius Nährstoff-Padsets ideal geeignet: Die meisten NPS-Typen sind mit Membranen für Dispenser erhältlich.
- Hervorragende Rückgewinnungsraten für Mikroorganismen
- 0.45 μm gemäß ISO 7704
- Vielfache Passform: Passt auch in weitere Dispenser
- Schutzpapierfrei
- Auf einem speziell gefalteten Streifen verpackt
- Aufgedruckte Produktangaben
- Als Hochdurchflussmembranen erhältlich
- Gammabestrahlt, 25 kGray
47 oder 50 mm im Durchmesser, Farben: weiß, grau oder grün, kariert
Wachstumsförderungstest gemäß ISO 7704
- Keine Verstärkung oder Behinderung durch die Rasterlinien
- Keine Verstärkung oder Behinderung durch extrahierbare chemische Substanzen
- Keine Verstärkung oder Behinderung durch den Sterilisationsvorgang
Spezifikation
Weiß | |
Membrane Filter | |
Cellulosenitrat | |
0,2 μm | |
Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung, Mikroskopie | |
300/Packung | |
47 mm |
Single-use | |
Disc | |
Cellulose Nitrate | |
Steril | |
Schwarz | |
Membrane Filter |
Sicherheit und Handhabung
- X300 MB WHITE BLACK GRID 47MM 0,2µ
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose