Learn More
Sartorius Microsart™ e.motion Membranfilter
Die Membranfilter sind für den Einsatz im Microsart e.motion Dispenser geeignet
Marke: Sartorius 11406Z-47----SCM
365.71 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21931" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
Die Membranfilter sind für den Einsatz im Microsart e.motion Dispenser geeignet
Die für den Einsatz im Microsart™ e.motion Dispenser geeigneten Membranfilter sind ohne Schutzpapier steril verschlossen und in einer speziell entwickelten Einzelverpackung auf einem Streifen verpackt. Die besondere Faltung des Filterstreifens sorgt für eine perfekte Planlage bei der Abgabe. Die Form des versiegelten Streifens garantiert eine gleichmäßige Abgabe der einzelnen Membranfilter. Microsart™ e.motion Membranfilter sind auch für alle Anwender von Sartorius Nährstoff-Padsets ideal geeignet: Die meisten NPS-Typen sind mit Membranen für Dispenser erhältlich.
- Hervorragende Rückgewinnungsraten für Mikroorganismen
- 0.45 μm gemäß ISO 7704
- Vielfache Passform: Passt auch in weitere Dispenser
- Schutzpapierfrei
- Auf einem speziell gefalteten Streifen verpackt
- Aufgedruckte Produktangaben
- Als Hochdurchflussmembranen erhältlich
- Gammabestrahlt, 25 kGray
47 oder 50 mm im Durchmesser, Farben: weiß, grau oder grün, kariert
Wachstumsförderungstest gemäß ISO 7704
Spezifikation
Weiß | |
Cellulosenitrat | |
0,45 μm | |
Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung, Mikroskopie | |
300/Packung | |
47 mm |
Membranmaterial | |
Cellulosenitrat | |
Steril | |
Schwarz | |
Membranfilter |
Sicherheit und Handhabung
- X300 Membrane filter Sartorius Microsart(TM) 0.45 µm, D=47mm, (VE=300Stck.)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose