Learn More
Sartorius Glasfaser-Mikrofaserfilter mit/ohne Binder in Gütegrad MGD
Bindemittelfreie Glas-Mikrofaserfilter eignen sich für analytische und gravimetrische Analysen. Sie werden auch als Vorsatzfilter verwendet.
Marke: Sartorius FT-3-1104-240
Additional Details : Gewicht : 0.27100kg
Beschreibung
Bindemittelfreie Glas-Mikrofaserfilter eignen sich für analytische und gravimetrische Analysen. Sie werden auch als Vorsatzfilter verwendet.Spezifikation
18.5 mbar | |
Scheibe | |
2,7 μm | |
18 s | |
MGD | |
500 °C | |
0,53 mm | |
24 cm |
Weiß | |
Borosilikat-Mikrofaserglas | |
Nicht steril | |
Ideal für anspruchsvolle Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können | |
932 °F | |
0.02 Zoll | |
9,4 in. |