Learn More
Sartorius SafetySpace™ Filterspitzen mit niedriger Retention
Maximale Probenrückgewinnung, Pipettierpräzision und Probensicherheit Sartorius Low Retention SafetySpace™ Filterspitzen zeichnen sich durch eine flüssigkeitsabweisende Oberfläche, einen additivfreien Filter und eine perfekte Abdichtung aus. Kompatibel mit Sartorius Pipetten. Die sterilen Spitzen in verschiedenen Volumen sind in Einzelschalen verpackt.
Marke: Sartorius LH-LF790101
Additional Details : Gewicht : 1.08000kg
Beschreibung
Spitzen mit niedriger Retention für maximale Probenrückgewinnung- Die extrem gleichmäßige, flüssigkeitsabweisende und hydrophobe Oberfläche optimiert den Durchfluss von Flüssigkeiten
- Flüssigkeiten gleiten leicht von der chemisch beständigen Oberfläche und hinterlassen kaum Rückstände
- Ideal für Flüssigkeiten mit geringer Oberflächenspannung, wie z. B. viskose und reinigungsmittelhaltige Flüssigkeiten
- Nützlich für PCR/Echtzeit-PCR, Klonierung, SDS-PAGE und andere Nukleinsäure- oder Proteinanalysemethoden
- Enthält einen Polyethylenfilter ohne selbstdichtende Zusätze, die die Probe und die Ergebnisse beeinflussen könnten
- Ein Sicherheitsluftspalt zwischen Probe und Filter reduziert das Risiko der Probenaufnahme in den Filter
- Der Filter schützt vor Aerosol- und Flüssigkeitsverschmutzung und reduziert den Wartungsaufwand der Pipette
- Mit E-Strahlung vorsterilisiert für steriles Arbeiten
- Zertifiziert DNase, RNase und Endotoxin-frei und konform gemäß ISO 9001 und ISO 13485
- Perfekte Spitzenpassung und -abdichtung für höchste Präzision und Genauigkeit
- Ermöglicht ergonomisches und leichtes Aufsetzen/Auswerfen der Spitze mit der Optiload-Funktion der Sartorius Pipetten
- Kompatibel mit Picus, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus Pipetten sowie den meisten anderen Marken
- Farbkodierte Tabletts und Spitzen zur einfachen Anpassung an kompatible Sartorius Pipetten
- Reines Polypropylen ist zu 100 % recycelbar oder kann als energetischer Abfall verwertet werden
Spezifikation
2 bis 120 μl | |
Steril | |
5.1 cm | |
E-Strahl | |
Geringe Retention | |
Sartorius Pipettierer, Universal-Pipettierer |
Gefiltert | |
Ja | |
Frei von DNase, RNase und Endotoxin | |
Gestell | |
Gelb | |
Polypropylen-Spitze, Polyethylen-Filter |