Learn More
Sartorius Optifit Spitzen mit niedriger Retention
Maximale Probenrückgewinnung und Pipettiergenauigkeit Sartorius Optifit Spitzen mit niedriger Retention zeichnen sich durch eine langlebige, flüssigkeitsabweisende Oberfläche aus und gewährleisten dank ihrer Kompatibilität mit Sartorius Pipetten eine perfekte Abdichtung und ergonomische Handhabung. Eine Reihe von farblich gekennzeichneten Spitzengrößen ist in Einzelschalen oder platzsparenden Nachfülltürmen erhältlich.
Marke: Sartorius LH-L790202
Additional Details : Gewicht : 0.53640kg
Beschreibung
Spitzen mit niedriger Retention für maximale Probenrückgewinnung- Die extrem gleichmäßige, flüssigkeitsabweisende und hydrophobe Oberfläche optimiert den Durchfluss von Flüssigkeiten
- Flüssigkeiten gleiten leicht von der chemisch beständigen Oberfläche und hinterlassen kaum Rückstände
- Ideal für Flüssigkeiten mit geringer Oberflächenspannung, wie z. B. viskose und reinigungsmittelhaltige Flüssigkeiten
- Nützlich für PCR/Echtzeit-PCR, Klonierung, SDS-PAGE und andere Nukleinsäure- oder Proteinanalysemethoden
- Mit perfekter Spitzenpassung und -abdichtung für höchste Genauigkeit
- Ermöglicht ergonomisches und leichtes Aufsetzen/Auswerfen der Spitze mit der Optiload-Funktion der Sartorius Pipetten
- Kompatibel mit Picus, eLINE™, mLINE™ und Proline™ Plus Pipetten sowie den meisten anderen Marken
- Farbkodierte Tabletts und Spitzen zur einfachen Anpassung an kompatible Sartorius Pipetten
- Die Tabletts sind zertifiziert DNase-, RNase- und Endotoxin-frei; alle Spitzen sind konform gemäß ISO 9001 und ISO 13485
- Einfache Spitzenidentifikation mit eindeutiger Beschriftung und Rückverfolgbarkeitsinformationen
- Reines Polypropylen ist zu 100 % recycelbar oder kann als energetischer Abfall verwertet werden
- Ungefilterte, unsterile Spitzen sind 20 Minuten lang bei 121 °C autoklavierbar
Spezifikation
0.5 bis 200 μl | |
Nicht steril | |
5.1 cm | |
Geringe Retention | |
Sartorius Pipettierer, Universal-Pipettierer |
Ungefiltert | |
Ja | |
Nachfüllpackung | |
Gelb | |
PP (Polypropylen) |