Learn More
Sartorius Sterile Cellulosenitrat-Membranfilter mit Gitter: 0.45 μm
Zur Qualitätssicherung bei mikrobiologischen Filteranwendungen. Sartorius Sterile Zellulosenitrat-Membranfilter mit Gitter (0.45 μm) sind einzeln verpackte Membranen mit farbigem Gitternetz für die Kolonienzählung, Partikelprüfungen sowie die Mikroskopie. Die Porengröße von 0.45 μm entspricht ISO 7704. Auswahl zwischen zwei Durchmessern und Mengen sowie verschiedenen Farbkombinationen für Filter und Gitter.
136.48 CHF - 914.43 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt Single-use
Format Disc
Material Cellulosenitrat
Material (Membran) Cellulose Nitrate
Porengröße 0,45 μm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 19
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Farbe Typ Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Farbe Typ Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11700866
Unterlagen ansehen
Sartorius
114H6--50----ACR
50 mm Weiß Hoher Durchfluss 1000/Packung
875.37 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11780636
Unterlagen ansehen
Sartorius
139H6--50----ACN
50 mm Weiß Hoher Durchfluss 100/Packung
139.31 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11720876
Unterlagen ansehen
Sartorius
139H6--47----ACR
47 mm Weiß Hoher Durchfluss 1000/Packung
869.72 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10738202
Unterlagen ansehen
Sartorius
11406--50----ACR
50 mm Weiß traditionell 1000/Packung
875.37 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10243571
Unterlagen ansehen
Sartorius
13006--50----ACR
50 mm Grau traditionell 1000/Packung
875.37 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10397921
Unterlagen ansehen
Sartorius
13806--50----ACR
50 mm Grün traditionell 1000/Packung
876.31 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10708131
Unterlagen ansehen
Sartorius
13906--50----ACR
50 mm Weiß traditionell 1000/Packung
876.31 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10038080
Unterlagen ansehen
Sartorius
13906--47----ACR
47 mm Weiß traditionell 1000/Packung
914.43 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10373291
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
11406--47----ACN
47 mm Weiß traditionell 100/Packung
205.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10236041
Unterlagen ansehen
Sartorius
11406--47----ACR
47 mm Weiß traditionell 1000/Packung
868.78 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11780856
Unterlagen ansehen
Sartorius
114H6--47----ACR
47 mm Weiß Hoher Durchfluss 1000/Packung
868.78 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11813220
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
114H6--47----ACN
47 mm Weiß Hoher Durchfluss 100/Packung
169.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10047950
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
13006--47----ACN
47 mm Grau traditionell 100/Packung
158.00 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10205521
Unterlagen ansehen
Sartorius
13006--47----ACR
47 mm Grau traditionell 1000/Packung
876.31 CHF
1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10282221
Unterlagen ansehen
Sartorius
13006--50----ACN
50 mm Grau traditionell 100/Packung
139.31 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10109140
Unterlagen ansehen
Sartorius
13806--47----ACN
47 mm Grün traditionell 100/Packung
136.48 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10445401
Unterlagen ansehen
Sartorius
13906--47----ACN
47 mm Weiß traditionell 100/Packung
136.48 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10633901
Unterlagen ansehen
Sartorius
13906--50----ACN
50 mm Weiß traditionell 100/Packung
139.31 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10374103
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
139H6--47----ACN
47 mm Weiß Hoher Durchfluss 100/Packung
136.48 CHF
100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zur Qualitätssicherung bei mikrobiologischen Filteranwendungen.Sartorius sterile Cellulosenitrat-Membranfilter mit Gitter, 0,45 μm, sind einzeln verpackte Membranen mit farbigem Gitter für Kolonienzählungen, Partikeltests und Mikroskopie.Die Porengröße von 0,45 μm entspricht ISO 7704.Wählen Sie aus zwei Durchmessern und Mengen aus einer Reihe von Filter-/Gitter-Farbkombinationen.
Sterile, einzeln verpackte Filter für strenge Qualitätskontrolle
  • Vorsterilisiert mittels Gammastrahlung bei 25 kGray
  • Gebrauchsfertig, um die Vorbereitungszeit zu sparen
  • Vermeidet Kontamination verbleibender Filter in geöffneten Packungen
  • Filterkennung und Chargennummer sind auf jedem einzelnen Umschlag aufgedruckt
  • Hergestellt gemäß ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 und EN 12780
  • Jede Membran wird überprüft, um Folgendes zu gewährleisten:
    • Sie sind in keiner Weise beschädigt
    • Sie sind richtig positioniert, ohne Schlupf unter der Randdichtung
    • Sie sind frei von Partikeln
    • Jeder Umschlag mit lesbarem Schriftzug
Membran aus hochwertigem Cellulosenitrat
  • Definierte Partikelretention und hervorragende, zuverlässige Rückgewinnungsraten für Mikroorganismen
  • Filter aus Cellulosenitrat (gemischter Celluloseester) kombinieren hohe Fließgeschwindigkeiten mit optimalem Koloniewachstum
  • Die verschiedenfarbigen Gitter teilen die Filterfläche in Quadrate und sorgen für den bestmöglichen Farbkontrast
    • Ermöglicht einfaches und zuverlässiges Zählen und Identifizieren von Kolonien und Partikeln
    • Beeinflusst das Wachstum von Bakterien und Mikrokolonien nicht
  • 0.45 μm-Filter werden nach gemäß ISO 7704 hergestellt
  • Lieferbar mit Durchmessern von 47 und 50 mm (1.9 und 2.0 in.)
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
Cellulosenitrat
0,45 μm
Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung, Mikroskopie
Ja
Disc
Cellulose Nitrate
Steril
Hydrophil
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P230-Feucht halten mit .
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P372-Explosionsgefahr bei Brand.
  • P375-Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.