Learn More
Sartorius Sterile Cellulosenitrat-Membranfilter mit Gitter: 0.45 μm
Artikelnummer. 10373291 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
47 mm
50 mm
Farbe:
Grau
Grün
Weiß
Typ:
Hoher Durchfluss
Membranfilter Typ 114
Membranfilter Typ 130
Membranfilter Typ 139
Typ 114 High-Flow-Membranfilter
Typ 139 High-Flow-Membranfilter
traditionell
Menge:
100/Packung
1000/Packung
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Farbe Typ Menge unitSize
10373291 47 mm Weiß traditionell 100/Packung 100 Stück
11700866 50 mm Weiß Typ 114 High-Flow-Membranfilter 1000/Packung 1000 Stück
11780636 50 mm Weiß Typ 139 High-Flow-Membranfilter 100/Packung 100 Stück
11720876 47 mm Weiß Typ 139 High-Flow-Membranfilter 1000/Packung 1000 Stück
10738202 50 mm Weiß Membranfilter Typ 114 1000/Packung 1000 Stück
10243571 50 mm Grau Membranfilter Typ 130 1000/Packung 1000 Stück
10397921 50 mm Grün traditionell 1000/Packung 1000 Stück
10708131 50 mm Weiß traditionell 1000/Packung 1000 Stück
10038080 47 mm Weiß traditionell 1000/Packung 1000 Stück
10236041 47 mm Weiß traditionell 1000/Packung 1000 Stück
11780856 47 mm Weiß Typ 114 High-Flow-Membranfilter 1000/Packung 1000 Stück
11813220 47 mm Weiß Hoher Durchfluss 100/Packung 100 Stück
10047950 47 mm Grau traditionell 100/Packung 100 Stück
10205521 47 mm Grau Membranfilter Typ 130 1000/Packung 1000 Stück
10282221 50 mm Grau Membranfilter Typ 130 100/Packung 100 Stück
10109140 47 mm Grün traditionell 100/Packung 100 Stück
10445401 47 mm Weiß traditionell 100/Packung 100 Stück
10633901 50 mm Weiß Membranfilter Typ 139 100/Packung 100 Stück
10374103 47 mm Weiß Typ 139 High-Flow-Membranfilter 100/Packung 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Artikelnummer. 10373291 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. 1140647ACN
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Zur Qualitätssicherung bei mikrobiologischen Filteranwendungen. Sartorius Sterile Zellulosenitrat-Membranfilter mit Gitter (0.45 μm) sind einzeln verpackte Membranen mit farbigem Gitternetz für die Kolonienzählung, Partikelprüfungen sowie die Mikroskopie. Die Porengröße von 0.45 μm entspricht ISO 7704. Auswahl zwischen zwei Durchmessern und Mengen sowie verschiedenen Farbkombinationen für Filter und Gitter.
Zur Qualitätssicherung bei mikrobiologischen Filteranwendungen.Sartorius sterile Cellulosenitrat-Membranfilter mit Gitter, 0,45 μm, sind einzeln verpackte Membranen mit farbigem Gitter für Kolonienzählungen, Partikeltests und Mikroskopie.Die Porengröße von 0,45 μm entspricht ISO 7704.Wählen Sie aus zwei Durchmessern und Mengen aus einer Reihe von Filter-/Gitter-Farbkombinationen.
Sterile, einzeln verpackte Filter für strenge Qualitätskontrolle
  • Vorsterilisiert mittels Gammastrahlung bei 25 kGray
  • Gebrauchsfertig, um die Vorbereitungszeit zu sparen
  • Vermeidet Kontamination verbleibender Filter in geöffneten Packungen
  • Filterkennung und Chargennummer sind auf jedem einzelnen Umschlag aufgedruckt
  • Hergestellt gemäß ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 und EN 12780
  • Jede Membran wird überprüft, um Folgendes zu gewährleisten:
    • Sie sind in keiner Weise beschädigt
    • Sie sind richtig positioniert, ohne Schlupf unter der Randdichtung
    • Sie sind frei von Partikeln
    • Jeder Umschlag mit lesbarem Schriftzug
Membran aus hochwertigem Cellulosenitrat
  • Definierte Partikelretention und hervorragende, zuverlässige Rückgewinnungsraten für Mikroorganismen
  • Filter aus Cellulosenitrat (gemischter Celluloseester) kombinieren hohe Fließgeschwindigkeiten mit optimalem Koloniewachstum
  • Die verschiedenfarbigen Gitter teilen die Filterfläche in Quadrate und sorgen für den bestmöglichen Farbkontrast
    • Ermöglicht einfaches und zuverlässiges Zählen und Identifizieren von Kolonien und Partikeln
    • Beeinflusst das Wachstum von Bakterien und Mikrokolonien nicht
  • 0.45 μm-Filter werden nach gemäß ISO 7704 hergestellt
  • Lieferbar mit Durchmessern von 47 und 50 mm (1.9 und 2.0 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Filtertyp Membranfilter
Format Disc
Material Cellulosenitrat
Material (Membran) Cellulose Nitrate
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Steril
Flussrate Standard
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Kolonienzählung, Sterilitätsprüfung, Partikelzählung, Mikroskopie
Rasterfarbe Schwarz
Hydrophobizität Hydrophil
Einzeln verpackt Ja
Membrantyp Kariert
Menge 100/Packung
Typ traditionell
Durchmesser (metrisch) 47 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P230-Feucht halten mit .
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P372-Explosionsgefahr bei Brand.
  • P375-Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.