Learn More
Sartorius Filter aus Glasfaser
ohne Angabe
Marke: Sartorius FT-3-1102-024
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Die Filter bestehen aus 100 % Borosilikat, sind hochrein und extrem weiß
- Im Unterschied zu Zellulosefiltern, deren Filtrationsgeschwindigkeit bei steigender Partikelbelastung schnell abnimmt, sind sie über lange Zeiträume leistungsfähig
- Ideal für kritische Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können
- Temperaturbeständig bis 500 oder 550 °C (Gütegrad MG 550-HA)
- In verschiedenen Formaten wie Rollen, Scheiben und Bögen erhältlich.
Spezifikation
Weiß | |
MGB | |
Glas-Mikrofaserfilter | |
Ideal für anspruchsvolle Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können | |
Hoch | |
500 oder 550 °C | |
2,4 cm |
100 Sekunden | |
1 μm | |
Filterscheibe | |
Borosilikatglas | |
95 | |
0,07 cm | |
143 |