Learn More
Sartorius Filter aus Glasfaser
ohne Angabe
Marke: Sartorius FT-3-1102-025
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter sind aus 100 % Borosilikat, hochrein und extrem weiß. Im Gegensatz zu Zellulosefiltern, deren Filtrationsgeschwindigkeit bei steigender Partikelbelastung schnell abnimmt, sind sie über lange Zeiträume leistungsfähig. Ideal für kritische Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können. Darüber hinaus sind bindemittelfreie Glasmikrofaserfilter temperaturbeständig bis 500oder 550 °C (Gütegrad MG 550-HA).
Sie sind in verschiedenen Formaten wie Rollen, Scheiben und Bogen erhältlich.
Spezifikation
Weiß | |
MGB | |
Glas-Mikrofaserfilter | |
Ideal für anspruchsvolle Analysen, bei denen Verunreinigungen aus dem Filter gewaschen werden können | |
Hoch | |
500 oder 550 °C | |
2,5 cm |
100 Sekunden | |
1 μm | |
Filterscheibe | |
Borosilikatglas | |
95 | |
0,07 cm | |
143 |