Learn More
Sartorius Vorfilter aus Glasfaser (GF), extradick
Tiefe Vorfilter aus Glasfaser eignen sich für größere, völlig filtrierbare Mengen mittels Klärfiltration und steriler Filtration.
Marke: Sartorius 13440--50------Q
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Der wichtigste Einsatzbereich aller drei Glasfaserfilter ist der eines Tiefenvorfilter, der direkt auf einen Membranfilter aufgesetzt wird, wobei der für den Halter angegebene Vorfilterdurchmesser ausgewählt werden muss. Größere Durchmesser würden unter den Dichtring des Halters eindringen und Leckagen verursachen. Die Standardausführung 13400 enthält ein Acrylbindemittel. Sie verfügt über eine hohe Partikelbelastbarkeit, aber bei stark verschmutzten Flüssigkeiten kann der dickere Typ 13430 effektiver sein. 13440 ist ein feinerer, bindemittelfreier Typ und wird für die Vorfiltration von relativ sauberen Lösungen wie z. B. Gewebekulturmedien empfohlen. Bei schwer filtrierbaren Flüssigkeiten wie Serum kann eine Reihenfiltration erforderlich sein.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Scheibe | |
0,7 μm | |
4.1 bis 4.4 s | |
13440 | |
932 °F | |
0.017 Zoll | |
1,96 in. |
Weiß | |
Borosilikat-Mikrofaserglas | |
Unsteril | |
Vorfiltration von reinen Lösungen wie Gewebekulturmedien | |
Hydrophil | |
500 °C | |
0,44 mm | |
5 cm |