Learn More
Sartorius Gelatinemembranen zur Überwachung der Umgebungsluft
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
80 mm
Einzeln verpackt:
Ja – jeweils in 1 PE-Beutel
Ja – jeweils in 3 PE-Beuteln
Ja – jeweils in 3 PE-Beuteln, Beschriftung auf dem innersten Beutel
Nein – 5 Filter/Beutel
Nein – 5 Filter/Beutel
Anzahl pro Karton:
10/Packung
10 x 5 Packung
20 x 5 Packungen
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
Vollständig wasserlöslich zur Erhaltung von Mikroorganismen
- Die Lebensfähigkeit der gesammelten Mikroorganismen bleibt für eine relevante und aussagekräftige Probenahmezeit erhalten
- Mikroben in einer Probe können in oder auf verschiedenen Nährmedien kultiviert werden
- Niedrige und hohe Keimzahlen messbar
- Keine Beeinträchtigung der Probe durch Inhibitoren
- Die Löslichkeit von Gelatinefiltern ist Voraussetzung für die Probenahme von Viren
- Erhältlich als Filterscheiben, passend für den mit dem MD8 Airscan gelieferten Filterhalter 17655(80 mm Durchmesser) sowie in kleineren Durchmessern.
- Einwegfilteroptionen sind einzeln verpackte, vorsterilisierte und anschlussfertige Einheiten, die jeweils aus einem Gelatinemembranfilter und einem Halter bestehen
- Bac. Subtilis niger-Sporen 99.9995 % bei 0.25 m/s Einlassgeschwindigkeit
- Coli-Phages: T1-Phagen, 99.9 % bei 0.3 m/s Einlassgeschwindigkeit und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit
- T3-Phagen, 99.94 % bei 0.3 m/s Einlassgeschwindigkeit und 80 % rel. Luftfeuchtigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Filtertyp | Membrane Filter |
| Format | Disc |
| Material | Gelatine |
| Porengröße | 3,0 μm |
| Sterilität | Steril |
| Einzeln verpackt | Ja – jeweils in 3 PE-Beuteln |
| Anzahl pro Karton | 10/Packung |
| Menge | 10er Packung; × einzeln verpackt |
| Dicke (metrisch) | 250 μm |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- X10 MBNE GELATIN MD8 80MM ST 3F
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose