Learn More
Sartorius Entris™ Waagen mit Oberschale
Damit lassen sich hohe Arbeitsbelastungen mit repetitiven Anwendungen zügig erledigen. Für einige Modelle sind InnoCal Kalibrierungsdienstleistungen erhältlich.
Marke: Sartorius ENTRIS822I-1S
Additional Details : Gewicht : 5.00000kg
Beschreibung
- Weiße, hintergrundbeleuchtete, kontrastreiche Anzeige mit 15 mm-Ziffern; unter allen Raum-Lichtverhältnissen sehr einfach abzulesen
- Neues Anwendungskonzept: einfache Konfiguration der einzelnen Einstellungen durch kurze, menügeführte Textaufforderungen (5 Sprachen zur Auswahl) und einfache Navigation mit Cursortasten
- RS-232C bidirektionale Datenschnittstelle: optionales Sartorius Kabel zum Anschluss der Waage an den USB-Anschluss
- Sehr einfache Bedienung
- Alle Tasten haben einen deutlichen Druckpunkt
- Klar definiertes Bedienfeld
- Monolithische Wägezelle bietet hohe thermische Stabilität und außerordentlich schnelle Reaktionszeiten
- Schnelle Reaktionszeit und Anzeigestabilität
- Sprachgesteuerte Anwenderoberfläche
- Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungen
Prozentwägen, Einheitenwechsel, Tierwägung, Nettogesamtbetrag, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
Grundlegende Kalibrierserviceleistungen
Erhältlich in Artikeln mit "i-1SUS" in der Hersteller-Nr.: 14-559-023, -024, -025, -026, -027, -028, -029, -030.
Spezifikation
RS-232C, 25-pin | |
10 mg | |
30 mg | |
10 mg | |
Toploading Balance | |
Not Applicable | |
5.7 lb. |
820 g | |
Internal Calibration | |
ENTRIS822i-1S | |
1.5 sec. | |
Not Applicable | |
150 mm | |
2.6 kg |