Learn More
Sartorius Entris™ Waagen mit Oberschale
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
820 g
2,2 kg
2200 g
3,2 kg
3200 g
4200 g
5,2 kg
5200 g
6200 g
8200 g
Lesbarkeit:
Enthält:
Externe Kalibrierung
Interne Kalibrierung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Weiße, hintergrundbeleuchtete, kontrastreiche Anzeige mit 15 mm-Ziffern; unter allen Raum-Lichtverhältnissen sehr einfach abzulesen
- Neues Anwendungskonzept: einfache Konfiguration der einzelnen Einstellungen durch kurze, menügeführte Textaufforderungen (5 Sprachen zur Auswahl) und einfache Navigation mit Cursortasten
- RS-232C bidirektionale Datenschnittstelle: optionales Sartorius Kabel zum Anschluss der Waage an den USB-Anschluss
- Sehr einfache Bedienung
- Alle Tasten haben einen deutlichen Druckpunkt
- Klar definiertes Bedienfeld
- Monolithische Wägezelle bietet hohe thermische Stabilität und außerordentlich schnelle Reaktionszeiten
- Schnelle Reaktionszeit und Anzeigestabilität
- Sprachgesteuerte Anwenderoberfläche
- Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungen
Prozentwägen, Einheitenwechsel, Tierwägung, Nettogesamtbetrag, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
Grundlegende Kalibrierserviceleistungen
Erhältlich in Artikeln mit "i-1SUS" in der Hersteller-Nr.: 14-559-023, -024, -025, -026, -027, -028, -029, -030.
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | RS-232C, 25-pin |
| Fassungsvermögen | 5,2 kg |
| Lesbarkeit | 100 mg |
| Enthält | Interne Kalibrierung |
| Linearität | 300 mg |
| Modell | ENTRIS5201i-1S |
| Wiederholgenauigkeit | 100 mg |
| Stabilisierungszeit | 1.5 sec. |
| Typ | Toploading Balance |
| Abmessungen (L x B x H) | 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) |
| Mehr anzeigen |