Learn More
Sartorius Entris™ Waagen mit Oberschale
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
820 g
2,2 kg
2200 g
3,2 kg
3200 g
4200 g
5,2 kg
5200 g
6200 g
8200 g
Lesbarkeit:
Enthält:
Externe Kalibrierung
Interne Kalibrierung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Weiß beleuchtetes Display mit hohem Kontrast und 15 mm hohen Ziffern, bei allen Beleuchtungsbedingungen außergewöhnlich leicht zu lesen
- Neues Betriebskonzept: einfache Konfiguration der einzelnen Einstellungen durch kurze, menügestützte Textaufforderungen (Auswahl aus 5 Sprachen) und einfache Navigation mit Cursortasten
- Bidirektionale RS232C-Schnittstelle, optionales Sartorius-Kabel zur Verbindung der Waage mit einem USB-Anschluss
- Sehr einfache Bedienung
- Alle Tasten geben beim Drücken einen deutlichen Klick ab
- Klar gestaltetes Bedienfeld
- Die monolithische Wägezelle bietet hohe thermische Beständigkeit und sehr kurze Ansprechzeiten
- Schnelles Ansprechen und dauerhafte Anzeige
- Bedienoberfläche mit Textaufforderungen
- Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungsbereiche
Prozentuales Wägen, Wechsel zwischen Einheiten, Netto-Brutto, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
Spezifikation
Spezifikation
| Anschlusstyp | RS232C, 25-polig |
| Fassungsvermögen | 6200 g |
| Lesbarkeit | 10 mg |
| Enthält | Externe Kalibrierung |
| Linearität | 30 mg |
| Modell | ENTRIS6202 – 1S |
| Wiederholgenauigkeit | 10 mg |
| Stabilisierungszeit | 1.5 s |
| Typ | Waage mit Oberschale |
| Abmessungen (L x B x H) | 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.) |
| Mehr anzeigen |