Learn More
Sartorius Entris™ Waagen mit Oberschale
Artikelnummer. 15203913 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
820 g
2,2 kg
2200 g
3,2 kg
3200 g
4200 g
5,2 kg
5200 g
6200 g
8200 g
Lesbarkeit:
10 mg
10 mg
100 mg
100 mg
Enthält:
Externe Kalibrierung
Interne Kalibrierung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15203913
Marke: Sartorius ENTRIS8201I1S
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Damit lassen sich hohe Arbeitsbelastungen mit repetitiven Anwendungen zügig erledigen. Für einige Modelle sind InnoCal Kalibrierungsdienstleistungen erhältlich.
  • Weiße, hintergrundbeleuchtete, kontrastreiche Anzeige mit 15 mm-Ziffern; unter allen Raum-Lichtverhältnissen sehr einfach abzulesen
  • Neues Anwendungskonzept: einfache Konfiguration der einzelnen Einstellungen durch kurze, menügeführte Textaufforderungen (5 Sprachen zur Auswahl) und einfache Navigation mit Cursortasten
  • RS-232C bidirektionale Datenschnittstelle: optionales Sartorius Kabel zum Anschluss der Waage an den USB-Anschluss
  • Sehr einfache Bedienung
  • Alle Tasten haben einen deutlichen Druckpunkt
  • Klar definiertes Bedienfeld
  • Monolithische Wägezelle bietet hohe thermische Stabilität und außerordentlich schnelle Reaktionszeiten
  • Schnelle Reaktionszeit und Anzeigestabilität
  • Sprachgesteuerte Anwenderoberfläche
  • Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungen
Prozentwägen, Einheitenwechsel, Tierwägung, Nettogesamtbetrag, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
Grundlegende Kalibrierserviceleistungen
Erhältlich in Artikeln mit "i-1SUS" in der Hersteller-Nr.: 14-559-023, -024, -025, -026, -027, -028, -029, -030.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstyp RS232C, 25-polig
Fassungsvermögen 8200 g
Lesbarkeit 100 mg
Enthält Interne Kalibrierung
Linearität 300 mg
Modell ENTRIS8201i-1S
Wiederholgenauigkeit 100 mg
Stabilisierungszeit 1.5 s
Typ Waage mit Oberschale
Abmessungen (L x B x H) 303 x 230 x 91 mm (12.9 x 9.0 x 3.6 in.)
Breite (metrisch) Schale 180 mm
Tiefe (metrisch) Schale 180 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 7.7 lb.
Gewicht (metrisch) 3.5 kg