Learn More
Sartorius Entris™ Präzisionswaagen
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
150 g
320 g
320 g
420 g
420 g
620 g
620 g
Modell:
ENTRIS153-1S
ENTRIS153i-1S
ENTRIS323-1S
ENTRIS323i-1S
ENTRIS423-1S
ENTRIS423i-1S
ENTRIS623-1S
ENTRIS623i-1S
Stabilisierungszeit:
1,0 s
1,1 s
1,3 s
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Weiß beleuchtetes Display mit hohem Kontrast und 15 mm hohen Ziffern, bei allen Beleuchtungsbedingungen außergewöhnlich leicht zu lesen
- Neues Betriebskonzept: einfache Konfiguration der einzelnen Einstellungen durch kurze, menügestützte Textaufforderungen (Auswahl aus 5 Sprachen) und einfache Navigation mit Cursortasten
- Lieferbar mit interner Kalibrierung
- Bidirektionale RS232C-Schnittstelle, optionales Sartorius-Kabel zur Verbindung der Waage mit einem USB-Anschluss
- Sehr einfache Bedienung
- Alle Tasten geben beim Drücken einen deutlichen Klick ab
- Klar gestaltetes Bedienfeld
- Die monolithische Wägezelle bietet hohe thermische Beständigkeit und sehr kurze Ansprechzeiten
- Schnelles Ansprechen und dauerhafte Anzeige
- Bedienoberfläche mit Textaufforderungen
- Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungsbereiche
Prozentuales Wägen, Wechsel zwischen Einheiten, Netto-Brutto, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
Spezifikation
Spezifikation
| Kalibrierung | Extern |
| Fassungsvermögen | 620 g |
| Lesbarkeit | 1 mg |
| Linearität | 2 mg |
| Modell | ENTRIS623-1S |
| Wiederholgenauigkeit | 1 mg |
| Stabilisierungszeit | 1,0 s |
| Abmessungen (T x B x H) | 230 x 303 x 136 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) Schale | 115 mm |