Learn More
Sartorius Entris™ 90 mm Analysewaagen
Artikelnummer. 15253913 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
60 g
120 g
220 g
Modell:
124i-1S,
224i-1S
ENTRIS124-1S
ENTRIS224-1S
ENTRIS64-1S
Kalibrierung:
Extern
Intern
Keine interne Kalibrierung
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15253913
missing translation for 'mfr': Sartorius ENTRIS641S
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Schnelle Ergebnisse bei hoher Arbeitsbelastung mit sich wiederholenden Anwendungen. Die Sartorius Entris™ 90 mm Analysewaagen bieten ein neues Betriebskonzept: einfache Konfiguration einzelner Einstellungen über kurze, menügeführte Textaufforderungen und einfache Navigation mit Cursortasten.
  • Weiße, hintergrundbeleuchtete, kontrastreiche Anzeige mit 15 mm-Ziffern; unter allen Raum- und Lichtverhältnissen sehr einfach abzulesen
  • 5 Sprachen zur Auswahl
  • Nur intern kalibrierbar
  • RS-232C bidirektionale Datenschnittstelle: optionales Sartorius Kabel zum Anschluss der Waage an den USB-Anschluss
  • Besonders einfache Bedienung
  • Alle Tasten haben einen deutlichen Druckpunkt
  • Klar definiertes Bedienfeld
  • Die monolithische Wägezelle gewährleistet hohe thermische Stabilität und außerordentlich schnelle Reaktionszeiten
  • Schnelle Reaktionszeit und Anzeigestabilität
  • Sprachgesteuerte Anwenderoberfläche
  • Wechsel zwischen bis zu 5 Einheiten
Anwendungsbereiche
Prozentwiegen, Einheitenwechsel, Wiegen von Tieren, Nettogesamtbetrag, Berechnung, Dichtebestimmung und Zählung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kalibrierung Extern
Fassungsvermögen 60 g
Lesbarkeit 0,1 mg
Linearität 0,2 mg
Modell ENTRIS64-1S
Wiederholgenauigkeit 0,1 mg
Stabilisierungszeit 2,5 s
Typ Analytische Waage
Abmessungen (T x B x H) 330 x 230 x 330 mm
Abmessungen (T x B x H) innen 176 × 173 × 240 mm
Außendurchmesser (metrisch) Schale 90 mm