Beschreibung
- Mit einer 4-in.-Schnellsteckverbindung Sartopore 2 150 Kapseln können an den Auslass eines angeschlossen werden arium™ pro, 611 Reinstwassersystem oder an arium™ Spritze bereit.
- Sorgt für ein breites Spektrum chemischer Verträglichkeit von pH 1 bis pH 14 mit einer geringen Menge an extrahierbaren Stoffen
- Kapseln erfüllen die aktuellen Anforderungen USP WFI-Qualitätsstandards, einschließlich Toxizitätsbewertungen gemäß USP Prüfung auf Kunststoff der Klasse VI und Prüfung auf extrahierbare Stoffe
- Das einzigartige gefaltete Filterdesign in Kombination mit der stark asymmetrischen Porenstruktur der Membran ermöglicht hervorragende Durchflussraten und eine hohe Haltbarkeit
- Ermöglicht eine einfache Belüftung der Kapsel und verhindert gleichzeitig Produktverluste, wenn sie am entferntesten Punkt platziert wird
- Keine Investitionen in kostenintensive Filterhalter für flache Filter erforderlich
- Hydrophile, heterogene doppelschichtige Polyethersulfon-Membran
- Endfiltermembran: Asymmetrisch, Polyethersulfon
- Vorfiltermembran: Asymmetrisch, Polyethersulfon
- Stützvlies: Polypropylen
- Innenkern: Polypropylen
- Anschlüsse: Polypropylen
- Gehäuse: Polypropylen
- Glockeneinheit: Polycarbonat
- Portgrößenkombination: 0.45 μm + 0.2 μm
- Filtrationsfläche: 0,015 m2
- Eingang: 4 -in.-Schnellsteckverbindung
- Auslassverbindung: 6-mm-Schlauchverarbeiter
- Max. zulässiger Differenzdruck: 4 bar bei 20 °C, 2 bar bei 80 °C
- Max. zulässiger Gegendruck: 2 bar bei 20 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | HIMA und ASTM F-838-05, WFI |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Partikelentfernung und sterile Filtrationslösungen, Therapeutika, Biotechprodukte, Puffer und Reinstwasser. |
| Typ | Membranfilterkapsel |