Learn More
Sartorius X12 Diafiltrationsaufsatz Vivaspin 20
Artikelnummer. 10049460 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
12/Pckg.
Packungsgröße:
12 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10049460 12/Pckg. 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10049460 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. VSA005
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Verwendung mit Vivaspin 20
Use with Vivaspin 20
Use with Vivaspin 20
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Reusable
Filtertyp Ultrafiltration
Zur Verwendung mit (Geräte) Vivaspin 20
Probenvolumen Up to 2 mL
Sterilität Non-sterile
Menge 12/Pckg.
Typ Diafiltrationsbecher