Learn More
Sartorius Waage Cubis Essential 220g/0.01mg .
Die richtige Wahl für Anwender, die vor allem ultragenaues Wiegen bei weniger komplexen Verfahren wünschen. Sartorius Cubis Essential Semimikro-Waagen gewährleisten dank ihres robusten monolithischen Wiegesystems zuverlässige Messergebnisse.
Marke: Sartorius MSE225S-ED15
Additional Details : Gewicht : 15.20000kg
Beschreibung
- Großes Cubis MSE Flüssigkristall-Display mit hohem Kontrast
- Leicht verständliche Menüführung, inklusive Aufforderungen mit kurzen Texten
- Klar strukturierte Tasten für ein präzises Aktivieren der Funktionen
- Softwareunterstützung für schnelles Nivellieren
- Einfache Kalibrierung mit isoCAL (interne automatische Kalibrier-/Einstellfunktion)
- Großzügig bemessene, rechtwinklige Wiegeschalen
- Datenschnittstellen: USB und RS232C; 3 optionale Ports sind als Zubehör lieferbar (Bluetooth, PS/2, RS232C)
- Auswahl aus 13 vorkonfigurierten, hochwertigen Cubis Laborwaagen wie beispielsweise Semimikro-, Analyse-, Präzisions- sowie Hochleistungswaagen
- Semimikro- und Analysewaagen (14-559-000, 001, 002) sind mit einem Windschutz mit hoher mechanischer Stabilität sowie leichten und geräuschlosen Türen ausgestattet.
- Kein störender Rahmen, für ungehinderten Zugang zur Wägeschale.
- Schutz vor elektrostatischen Einflüssen dank leitender Beschichtung
Spezifikation
0,01 mg | |
≤0.1 mg | |
0 to 60 g: 0.015 mg; 60 to 220 g: 0.025 mg | |
85 mm |
Slotted weighing pan; separate electronics box | |
MSE225S-ED15 | |
≤6 sec. | |
85 mm |