Learn More
Sartorius Cubis™ MSU Toploader Balances: No Draft Shield/Guide-Assisted Leveling
Kombiniert klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen und Technologien. Die Sartorius Cubis™ MSU Präzisionswaage ohne Windschutz ist eine universelle Lösung für sicheres und zuverlässiges Laborwiegen. Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich.
Marke: Sartorius MSU6202P-000-D0
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
Die Anzeige- und Bedieneinheit MSU hat einen klassischen Stil und ist universell einsetzbar. Das hochauflösende Schwarz-Weiß-Grafikdisplay ist großzügig dimensioniert und verfügt über präzise auslösende Tasten. Die Kommunikation erfolgt über drei serienmäßige Datenschnittstellen: Ethernet mit implementierten Webservices, USB-Schnittstelle zum PC und einer RS-232C-Schnittstelle für Sartorius Zubehör/Drucker. Optionale Schnittstellen über Bluetooth™, 9-polige RS232C PC- und PS/2-Schnittstellen. Mit dem eingebauten SD-Kartenleser können Wägedaten, Anwenderprofile, Aufgabenkonfigurationen und Einstellungen von einer Waage auf eine andere oder auf einen PC übertragen werden. Stromversorgung 100 – 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter.- Schwenk- und abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
- Kompensiert exzentrische und außermittige Beladungsfehler
- Windschutz mit Motor
- Mit Passwortschutz
- Prüfprotokollfunktion
- GLP-konform
- Optionale motorbetriebene Nivellierfunktion
- Umrechnung von Masseneinheiten
- Zeitgesteuerte Funktionen
- Zweiter Tara-Speicher
† Gemäß US-amerikanischem Arzneibuch (USP), Kapitel 41 .
Spezifikation
Schlüssel | |
RS232 25-polig, RS232 9-polig, Bluetooth, PS/2-Anschluss | |
1.5/3/6.2 kg | |
10/20/50 mg | |
Cubis™ deckt jetzt das gesamte Sortiment ab, von der | |
IP 54 | |
≤ 50 mg | |
≤ 2 s | |
MSA6202P | |
≤7/20/40 mg | |
41 bis 104° F | |
2000 g | |
2 Jahre | |
193 mm | |
172 mm | |
191 mm | |
100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, 7 W, 15 V DC ±5 % | |
7 W | |
50/60 Hz |
ISO, FDA/USP, GxP | |
50 mg | |
LCD | |
Kilogramm | |
Wechselstromadapter, Staubschutzabdeckung, Gebrauchsanleitung | |
Halbautomatisch | |
Druckgegossenes Metall, Edelstahl | |
10 g | |
Quadratisch | |
1 s | |
5 °C bis 40 °C | |
Precision Waage | |
191 x 193 x 172 mm | |
20.6 cm | |
172 mm | |
20.6 cm | |
100/240 V | |
1 A |