Learn More
Sartorius Cubis™ MSU Toploader Balances: No Draft Shield/Guide-Assisted Leveling
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1.2 kg
1.5/3/6.2 kg
10,2 kg
12,200 g
2.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6,2 kg
8,2 kg
8200 g
Lesbarkeit:
Modell:
10202S
12201S
8201S
8202S
MSA6202P
MSU1202S
MSU2202S
MSU4202S
MSU5201S
MSU6202S
Stabilisierungszeit:
≤0,8 s
0.8 s
1 s
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
MSU-Waagen sind Teil der modularen Cubis Geräteserie, die eine präzise bearbeitete monolithische Wägezelle der 2. Generation für eine erhöhte Genauigkeit und ultraschnelle Reaktionszeit und schnelle Ergebnisse mit hervorragender Wiederholbarkeit enthält. Cubis ist die erste und einzige Waage, die die genaue Nivellierung automatisch prüft, durchführt und dokumentiert.
- Bietet kompromisslose Zuverlässigkeit der Wägeergebnisse und Konformität mit Standards
- Kurze Messzeiten führen zu Zeitgewinn bei jeder einzelnen Messung
- Die motorisierte Q-Level-Nivellierfunktion bietet wertvolle Unterstützung für eine stets nivellierte Waage
- Mit isoCAL, einer vollautomatischen Kalibrier-/Justierfunktion
- Q-Pan: Automatische Minimierung von außermittigen Beladungsfehlern für maximale Wägegenauigkeit
- Verfügbare Schnittstellen: Bluetooth, 9-Pin RS232C mit PS2-Anschluss oder ein zusätzlicher 25-Pin RS232C-Anschluss
- Windschutz und Wägeschale können schnell und einfach abgenommen und gereinigt werden, ohne die Stabilität zu beeinträchtigen
- Kann schnell und einfach zerlegt und gereinigt werden, ohne das Gerät zu beeinträchtigen
- Staub- und wassergeschützt
- Erhältlich mit einer Wägeschale aus Edelstahl ohne Windschutz
- Lieferung mit einer Konformitätsbescheinigung gemäß den Spezifikationen
- Neigbares und abnehmbares großes, hochauflösendes monochromes Grafikdisplay
- Tastenbedienung; positive Klickwirkung und präzise Aktivierung von Funktionen
- Kombiniert die klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen
- Standardmäßig mit integrierten USB-,25-poligen RS232C- und Ethernet-Kommunikationsschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät für Datenspeicherung und bequeme Datenübertragung
- Q-Guide: Neuartige Anwender-/Aufgabenverwaltung mit Wizard für einfache Bedienung und Programmierung
- Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance durch Anwender-/Kennwortverwaltung, Prüfprotokellfunktion, Warnmeldungen und Erinnerungsfunktionen
- Die Anwendungen umfassen: Grundwägung, Prozentwägung, Mittelung (Tierwägung), Masseneinheitkonvertierung, Zählung, Formulierung, Dichtebestimmung, Summierung, Kontrollwägung, zweiter Taraspeicher, individuelle Identifikatoren (IDs), Berechnungen, Statistiken, zeitgesteuerte Funktionen
† Gemäß US-amerikanischem Arzneibuch (USP), Kapitel 41 .
Spezifikation
Spezifikation
| Automatisierungsschnittstelle | Keys |
| Zertifizierung/Konformität | ISO, FDA/USP, GxP |
| Anschlusstyp | RS232 25-polig, RS232 9-polig, Bluetooth, PS/2-Anschluss |
| Fassungsvermögen | 10,2 kg |
| Displaytyp | LCD |
| Lesbarkeit | 10 mg |
| Format | Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight |
| Enthält | AC adapter, dust cover, manual |
| Ausgleichen | Halbautomatisch |
| Linearität | ≤±20 mg |
| Mehr anzeigen |