Learn More
Sartorius Cubis™ MSU Toploader Balances: No Draft Shield/Guide-Assisted Leveling
Artikelnummer. 10349444 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1.2 kg
1.5/3/6.2 kg
10,2 kg
12,200 g
2.2 kg
4.2 kg
5.2 kg
6,2 kg
8,2 kg
8200 g
Lesbarkeit:
10 mg
10/20/50 mg
100 mg
10 mg
Modell:
10202S
12201S
8201S
8202S
MSA6202P
MSU1202S
MSU2202S
MSU4202S
MSU5201S
MSU6202S
Stabilisierungszeit:
≤0,8 s
0.8 s
1 s
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10349444
Marke: Sartorius MSU12201S000D0
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Kombiniert klassische Tastenbedienung mit einer Vielzahl von Leistungsmerkmalen und Technologien. Die Sartorius Cubis™ MSU Präzisionswaage ohne Windschutz ist eine universelle Lösung für sicheres und zuverlässiges Laborwiegen. Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich.
MSU Waagen mit Oberschalen sind Teil der modularen Cubis Ausrüstungsreihe, zu der eine präzise hergestellte monolithische Wägezelle der 2. Generation für erhöhte Genauigkeit mit äußerst schneller Reaktion für schnelle Ergebnisse mit außergewöhnlicher Wiederholbarkeit gehört. Cubis ist die erste und einzige Waage, die automatisch ihre exakte Nivellierung überprüft, durchführt und dokumentiert. Sie ermöglicht ebenfalls Anpassungen, um laborspezifischen Anwendungen gerecht zu werden und die strengsten Anforderungen zusätzlich zu der Fähigkeit zu erfüllen, das Wägemodul und den Windschutz auszuwählen, um dem Anwender zu ermöglichen, nur in das Notwendige zu investieren.
  • Höchstes Sicherheitsniveau durch kompromisslose Zuverlässigkeit bei Wiegeergebnissen und Normenkonformität
  • Zeitgewinn durch kurze Messdauer bei jeder einzelnen Messung
  • Standardmäßig mit Q-Level, der automatischen, motorisierten Nivellierungsfunktion als eine wertvolle Hilfe, damit die Waage immer eben ist (Modelle >6.2 kg haben eine Bedienerführung, wenn eine Nivellierung notwendig ist. Interaktive Eingabeaufforderungen in Echtzeit leiten den Anwender schnell und genau, um die Wasserwaage zu positionieren, indem angezeigt wird, welcher Nivellierungsfuß in welche Richtung gedreht werden muss)
  • Mit isoCAL, einer automatischen Kalibrierungs-/Anpassungsfunktion
  • Q-Pan: Minimiert automatisch seitliche Beladungsfehler, um die Wägegenauigkeit zu maximieren
  • Schnittstellen: Bluetooth™ (drahtlos), 9-Pin RS232C mit PS2-Port (für das Anschließen einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher 25-Pin RS232C-Port sind zusätzlich lieferbar.
  • Wägeschale kann schnell und einfach abgebaut und gereinigt werden, ohne dabei die Stabilität zu beeinflussen
  • Kann schnell und einfach abgebaut und gereinigt werden, ohne dabei die Stabilität der Einheit zu beeinflussen
  • Geschützt gegen Staub und Wasser
  • Große Auswahl an Zubehör für erweiterte Optionen
  • Schalengröße: 206 x 206 mm
MSU-Display- und Steuereinheit
  • Neigbares und abnehmbares, großes, hochauflösendes, monochromes Grafikdisplay
  • Schlüsseloperation, deutlicher Druckpunkt und präzise Aktivierung von Funktionen
  • Kombiniert eine klassische, mit Tasten bediente Steuerung mit einer großen Auswahl an Leistungsfunktionen
  • Standardmäßig mit integrierten USB-, 25-Pin R232SC- und Ethernet-Kommunikationschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät zum Speichern von Daten und einfachen Datentransfer
  • Q-Guide: Neuartiges, assistentenunterstütztes Anwender-/Aufgaben-Management für eine einfache Bedienung und Programmierung
  • Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance per Anwender-/Kennwort-Management, Audit-Trail-Funktion, Hinweisnachrichten und Erinnerungsfunktionen
  • Anwendungen umfassen: Normales Wiegen, Prozentwägen, Mittelwertbestimmung (Tierwägung), Umschaltung zwischen 2 Einheiten, Zählen, Rezeptur, Dichtebestimmung, Summieren, Gewichtskontrolle, Zweit-Tara-Speicher, individuelle Identifikatoren (IDs), Berechnungen, Statistik, zeitgesteuerte Funktionen
† Gemäß US-amerikanischem Arzneibuch (USP), Kapitel 41 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Schlüssel
Zertifizierung/Konformität ISO, FDA/USP, GxP
Anschlusstyp RS232 25-polig, RS232 9-polig, Bluetooth, PS/2-Anschluss
Fassungsvermögen 12,200 g
Displaytyp LCD
Lesbarkeit 100 mg
Format Karat, Korn, Milligramm, Pfund, Unze, Pennyweight
Enthält Wechselstromadapter, Staubschutzabdeckung, Gebrauchsanleitung
Ausgleichen Halbautomatisch
Linearität ≤±100 mg
Material Druckgegossenes Metall, Edelstahl
Messzeit ≤1 s
Modell 12201S
Wiederholgenauigkeit ≤±50 mg
Probengröße 100 g
Stabilisierungszeit ≤0,8 s
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 41°F bis 104°F
Temperaturbereich (metrisch) 5 bis 40 °C
Testlast 5000 g
Typ Präzisionswaage
Gewährleistung 2 Jahre
Breite (angloamerikanisch) 9,9 in.
Breite (angloamerikanisch) Schale 8,1 in.
Breite (metrisch) 25.2 cm
Breite (metrisch) Schale 20.6 cm
Höhe (angloamerikanisch) 11,5 in.
Höhe (metrisch) 29.2 cm
Tiefe (angloamerikanisch) 20,9 in.
Tiefe (angloamerikanisch) Schale 8,1 in.
Tiefe (metrisch) 53.3 cm
Tiefe (metrisch) Schale 20.6 cm
Elektrische Anforderungen 100/240 V, 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Wirkleistung 15 W
Stromstärke 1 A
Frequenz 50/60 Hz