Learn More
Sartorius Cubas™ MSE Waagen mit Oberschale und geführter Nivellierung
Für Anwender, die höchste Wiegegenauigkeit bei geringeren Anforderungen hinsichtlich der Komplexität des Wägeprozesses und der Datenverwaltung benötigen.
Spezifikation
Automatisierungsschnittstelle Schlüssel
Zertifizierung/Konformität ISO, FDA/USP, GxP
Anschlusstyp RS232 25-polig, RS232 9-polig, Bluetooth, PS/2-Anschluss
Displaytyp LCD
Enthält Wechselstromadapter, Staubschutzabdeckung, Gebrauchsanleitung
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Die Anzeige- und Bedieneinheit MSE bietet einfache Wägefunktionen bei höchster Leistungsfähigkeit und maximalem Bedienkomfort. Das kontrastreiche, hintergrundbeleuchtete LCD-Display, die Anwenderführung im Klartext und die logisch angeordneten Präzisionstasten bilden die ideale Basis für Bediener, die eine höchstmögliche Wägegenauigkeit benötigen. Keine komplexen Funktionen für Wägeprozesse oder Datenverwaltung erforderlich. Stromversorgung 100 – 240 V, 50/60 Hz, AC-Adapter.
  • Abnehmbare Anzeige- und Bedieneinheit
  • Grundlegende Unterstützung für den Einsatz in QM-Systemen
  • ISOCAL: Vollautomatische Justierfunktion für die Kalibrierung
  • GLP-konforme Aufzeichnung
  • Programmierbare Software für standardmäßige Laboranwendungen
Spezifikation
Spezifikation
Schlüssel
RS232 25-polig, RS232 9-polig, Bluetooth, PS/2-Anschluss
Wechselstromadapter, Staubschutzabdeckung, Gebrauchsanleitung
Halbautomatisch
Square
Precision Waage
20.6 cm
100/240 V
1A
ISO, FDA/USP, GxP
LCD
54
Druckgegossenes Metall, Edelstahl
5 °C bis 40 °C
2 Jahre
20.6 cm
7 w
50/60 Hz
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Cubas™ MSE Waagen mit Oberschale und geführter Nivellierung