Learn More
Sartorius™ Cubis™ MSE Analysewaagen: Windschutz mit automatischen Türen
Ideal für höchste Wiegegenauigkeit bei geringeren Anforderungen hinsichtlich der Komplexität des Wägeprozesses und der Datenverwaltung
Marke:  Sartorius™ MSE224S-100-DA
Additional Details : Gewicht : 4.50000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15103812
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
MSE Analysewaagen sind Teil der modularen Cubis Ausrüstungsreihe, zu der eine präzise hergestellte monolithische Wägezelle der zweiten Generation für erhöhte Genauigkeit mit äußerst schneller Reaktion für schnelle Ergebnisse mit außergewöhnlicher Wiederholbarkeit gehört. Cubis ist die erste und einzige Waage, die automatisch ihre exakte Nivellierung überprüft, durchführt und dokumentiert. Sie ermöglicht ebenfalls Anpassungen, um laborspezifischen Anwendungen gerecht zu werden und die strengsten Anforderungen zu erfüllen.
  • Höchstes Sicherheitsniveau durch kompromisslose Zuverlässigkeit bei Wiegeergebnissen und Normenkonformität
  • Zeitgewinn durch kurze Messdauer bei jeder einzelnen Messung
  • Standardmäßig mit Q-Level, der automatischen, motorisierten Nivellierungsfunktion als eine wertvolle Hilfe, damit die Waage immer eben ist
  • Mit isoCAL, einer automatischen Kalibrierungs-/Anpassungsfunktion
  • Q-Pan: Minimiert automatisch seitliche Beladungsfehler, um die Wägegenauigkeit zu maximieren
  • Schnittstellen: Bluetooth™ (drahtlos), 9-Pin RS232C mit PS2-Port (für das Anschließen einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher 25-Pin RS232C-Port sind zusätzlich lieferbar
  • Windschutz und Wägeschale können schnell und einfach abgebaut und gereinigt werden, ohne dabei die Stabilität zu beeinflussen
  • Geschützt gegen Staub und Wasser
  • Schalengröße: 85 x 85 mm
MSE-Display- und Steuereinheit
  • Großes LCD-Display mit hohem Kontrast und klar strukturierte Tasten für die präzise Aktivierung von Funktionen
  • Leicht verständliche Menüführung mit kurzen Texteingabeaufforderungen
  • Standardmäßig mit integrierten USB- und 25-Pin RS232C-Kommunikationsschnittstellen
  • Perfekt für Anwender geeignet, die mit höchster Genauigkeit wiegen müssen, die aber weniger komplexe Anwendungs-/Kommunikationsbedürfnisse haben
  • Anwendungen umfassen: Normales Wiegen, Prozentwägen, Mittelwertbestimmung (Tierwägung), Umschaltung zwischen 2 Einheiten, Zählen, Netto-Total-Rezeptur, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Summieren, Berechnungen
† Gemäß Kapitel 41 der United States Pharmacopeia.
Spezifikation
Spezifikation
Tasten
0,2 mg
RS-232 25-polig, RS232 9-polig, USB, Ethernet, Bluetoot
LCD
Automatic motorized Glass draft shield
<±0,2 mg
224S
120 mg
<1 s
5 bis 40 Grad Celsius
Analysenwaage
3,3 in.
8,5 cm
10,28 in.
26,1 cm
8 in.
41 cm
8,5 cm
100/240 V
1 A
200 g
ISO, FDA/USP, GxP
220 g
0,1 mg
Automatisch
<3 s
<±0,07 mg
±1 ppm/K
41°F bis 104°F
100 g
9,8 in.
24,9 cm
14,6 in.
37,1 cm
16,1 in.
3,3 in.
20,3 cm
100/240 V 50/60 Hz
7 W
50/60 Hz