Learn More
Sartorius Cubis™ Micro Balances: 6.6S Weighing Module
Ausgelegt für das Wiegen kleinster Probenmengen und die Erfüllung höchster Anforderungen. Cubis™ Mikrowaagen: 6.6S Wägemodul wird mit einem Windschutz für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit geliefert.
Marke: Sartorius MSA6.6S-000-DF
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Für das Wiegen kleinster Probenmengen entwickelte Hochpräzisionswaage (weniger als 10 mg) und bis zu 6.1 g, um die Anforderungen zur minimalen Genauigkeit der U.S. Pharmacopeia sowie die strengsten Anforderungen zu erfüllen.
- Bietet höchste Sicherheit durch kompromisslose Zuverlässigkeit der Wiegeergebnisse und Konformität mit Normen
- Kurze Messzeiten führen zu einem Zeitgewinn bei jeder einzelnen Messung
- Motorisierter Windschutz aus 100 % Glas (DM) ist perfekt für schnelle und mühelose Handhabung von kleinen Probengrößen geeignet und die intelligente Lernfähigkeit erlaubt eine Anpassung an jeden Arbeitsablauf
- Spezieller Filterwindschutz aus Edelstahl (DF) ist für das hochpräzise Wiegen von Filtern optimiert, um elektrostatische Effekte zu minimieren. Vielzahl an Wägeschalendurchmessern, die für verschiedene Filtergrößen lieferbar sind (der Standard beträgt 50 mm, optional sind 75 und 90 mm getrennt lieferbar)
- Mit Bedienerführung, wenn eine Nivellierung notwendig ist. Interaktive Eingabeaufforderungen in Echtzeit leiten den Anwender schnell und genau, um die Wasserwaage zu positionieren, indem angezeigt wird, welcher Nivellierungsfuß in welche Richtung gedreht werden muss
- Verfügt über isoCAL, eine vollautomatische Kalibrierungs-/Anpassungsfunktion
- Schnittstellen: Bluetooth™ (drahtlos), 9-Pin RS-232C mit PS2-Port (für das Anschließen einer Tastatur oder eines Barcode-Scanners) oder ein zusätzlicher 25-Pin RS-232C-Port sind zusätzlich lieferbar
- Windschutz und Wägeschale können schnell und einfach abgebaut und gereinigt werden, ohne dabei die Stabilität zu beeinflussen
- Geschützt gegen Staub und Wasser
- Große Auswahl an Zubehör für erweiterte Optionen
- Modernste Technologie mit außergewöhnlichem Bedienkomfort und Anzeigequalität, insbesondere bei komplexen Anwendungen
- Neigbarer und abnehmbarer Touchscreen mit einem hochauflösenden Farb-TFT für eine brillante Wiedergabe von Text und Grafiken
- Standardmäßig mit integrierten USB-, 25-Pin R-232SC- und Ethernet-Kommunikationschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät zum Speichern von Daten und einfachen Datentransfer
- Q-Guide: Neuartiges, assistentenunterstütztes Anwender-/Aufgaben-Management für eine einfache Bedienung und Programmierung
- Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance per Anwender-/Kennwort-Management, Audit-Trail-Funktion, Hinweisnachrichten und Erinnerungsfunktionen
- Vollständig personalisierte Add-ons und Upgrades für die Anwendung ermöglichen ein schnelleres und effizienteres Arbeiten und verbessern die Prozesszuverlässigkeit (Q-Apps)
- Anwendungen umfassen: Normales Wiegen, Prozentwägen, Mittelwertbestimmung (Tierwägung), Umschaltung zwischen 2 Einheiten, Zählen, Rezeptur, Dichtebestimmung, Summieren, Gewichtskontrolle, Zweit-Tara-Speicher, individuelle Identifikatoren (IDs), Berechnungen, Statistik, zeitgesteuerte Funktionen, Cubis Individual (Q-Apps)
- Neigbares und abnehmbares, großes, hochauflösendes, monochromes Grafikdisplay
- Schlüsseloperation, deutlicher Druckpunkt und präzise Aktivierung von Funktionen
- Kombiniert eine klassische, mit Tasten bediente Steuerung mit einer großen Auswahl an Leistungsfunktionen
- Standardmäßig mit integrierten USB-, 25-Pin R-232SC- und Ethernet-Kommunikationschnittstellen sowie integriertem SD-Kartenlesegerät zum Speichern von Daten und einfachen Datentransfer
- Q-Guide: Neuartiges, assistentenunterstütztes Anwender-/Aufgaben-Management für eine einfache Bedienung und Programmierung
- Sichere und zuverlässige Ergebnisse mit Advanced Pharma Compliance per Anwender-/Kennwort-Management, Audit-Trail-Funktion, Hinweisnachrichten und Erinnerungsfunktionen
- Anwendungen umfassen: Normales Wiegen, Prozentwägen, Mittelwertbestimmung (Tierwägung), Umschaltung zwischen 2 Einheiten, Zählen, Rezeptur, Dichtebestimmung, Summieren, Gewichtskontrolle, Zweit-Tara-Speicher, individuelle Identifikatoren (IDs), Berechnungen, Statistik, zeitgesteuerte Funktionen
- Großes LCD-Display mit hohem Kontrast und klar strukturierten Tasten für die präzise Aktivierung von Funktionen
- Leicht verständliche Menüführung mit kurzen Texteingabeaufforderungen
- Standardmäßig mit integrierten USB- und 25-Pin RS-232C-Kommunikationsschnittstellen
- Perfekt für Anwender geeignet, die mit höchster Genauigkeit wiegen müssen, aber weniger komplexe Anwendungs-/Kommunikationsbedürfnisse besitzen
- Anwendungen umfassen: Normales Wiegen, Prozentwägen, Mittelwertbestimmung (Tierwägung), Umschaltung zwischen 2 Einheiten, Zählen, Netto-Total-Rezeptur, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Summieren, Berechnungen
† Gemäß Kapitel 41 der United States Pharmacopeia.
Spezifikation
MSA Touchscreen | |
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | |
TFT | |
Gramm, Kilogramm, Karat, Pound, Unze, Feinunze, Hong Kong-Tael, Singapur-Tael, Taiwan-Tael, Grain, Pennyweight, Milligramm | |
Manual Stainless Steel draft shield (DF) | |
≤8 s | |
≤±0.001 mg | |
≤5 s | |
5 °C bis 40 °C | |
Micro Balance | |
24.9 cm | |
14.6 Zoll | |
37.1 cm | |
16.1 Zoll | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
15 W | |
50/60 Hz |
Intern, isoCAL | |
6.1 g | |
0.001 mg | |
80 % für 31 °C, 50 % für 40 °C | |
Halbautomatisch | |
Draft Shield: DF (manual, stainless steel, round) | |
2 mg | |
41 bis 104 °F | |
2 g | |
9.8 Zoll | |
5 cm | |
2.75 Zoll | |
7 cm | |
41 cm | |
100/240 V | |
1A |