Learn More
Sartorius Druckerkabel für Cubis™ Waagen mit hoher Kapazität
Kabel für die Verwendung mit Cubis MSA-, MSU- und MSE-Anzeige- und Steuereinheiten.
194.00 CHF - 319.00 CHF
Spezifikation
Länge (angloamerikanisch) | 118,11 in. |
---|---|
Länge (metrisch) | 300 cm |
Typ | Druckerkabel |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16383086
|
Sartorius
YCC01-MSED3 |
Cubis MSE Waage |
194.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
13129250
|
Sartorius
YCC01-MSM3 |
Cubis Modell mit 0,01/0,001/0,0001 mg Lesbarkeit |
319.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Kabel für die Verwendung mit Cubis MSA-, MSU- und MSE-Anzeige- und Steuereinheiten.Spezifikation
118,11 in. | |
300 cm | |
Druckerkabel |