Learn More
Sartorius Stützarm für Cubis™ Waagen mit hoher Kapazität
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
:
Stützarm für Cubis Präzisionswaagen mit hoher Kapazität
Beschreibung
Für Präzisionswaagen mit 100 mg/1 g Ablesbarkeit und Wägekapazität ≥20 kg; zum Anheben der MSE-, MSU- und MSA-Anzeige- und Steuereinheiten. Mit dem auf einem Stützarm angehobenen Display können Sie die Waage so einstellen, dass selbst schwere Lasten ergonomisch und ohne viel Stress gehandhabt werden können.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Cubis Waage mit hoher Kapazität |
| Typ | Stützarm |