Learn More
Sartorius Cubas™ Essential Präzisionswaagen
Die richtige Wahl für Anwender, die ultragenaues Wiegen bei weniger komplexen Verfahren wünschen.
Marke: Sartorius MSE5201S-ED15
Additional Details : Gewicht : 8.00000kg
Beschreibung
Merkmale- Großes Cubis MSE Flüssigkristall-Display mit hohem Kontrast
- Leicht verständliche Menüführung, inklusive Aufforderungen mit kurzen Texten
- Klar strukturierte Tasten für ein präzises Aktivieren der Funktionen
- Softwareunterstützung für schnelles Nivellieren
- Die beständige, monolithische Wiegesystemtechnologie gewährleistet zuverlässige Messergebnisse
- Einfache Kalibrierung mit isoCAL (interne automatische Kalibrier-/Einstellfunktion)
- Großzügig bemessene, rechtwinklige Wiegeschalen
- Datenschnittstellen: USB und RS232C; 3 optionale Ports sind als Zubehör lieferbar (Bluetooth, PS/2, RS232C)
- Auswahl aus 13 vorkonfigurierten, hochwertigen Cubis Laborwaagen wie beispielsweise Semimikro-, Analyse-, Präzisions- sowie Hochleistungswaagen
Windschutz
- Semimikro- und Analysewaagen (14-559-000, 001, 002) sind mit einem Windschutz mit hoher mechanischer Stabilität sowie leichten und geräuschlosen Türen ausgestattet.
- Kein störender Rahmen, für ungehinderten Zugang zur Wägeschale.
- Schutz vor elektrostatischen Einflüssen dank leitender Beschichtung
Anwendungsbereiche
Einheitenumrechnung, isoCAL automatische Kalibrier-/Einstellungsfunktion, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Berechnungen, Durchschnittsbestimmung, Netto-/Totalformulierung, Wiegen in Prozent, Zählfunktion, Summieren
Spezifikation
5200 g | |
≤100 mg | |
Quadratisch | |
≤1 s | |
206 mm |
100 mg | |
MSE5201S-ED15 | |
≤50 mg | |
Precision Waage | |
206 mm |