missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Cubas™ Essential Waagen mit hoher Kapazität
Die richtige Wahl für Anwender, die ultragenaues Wiegen bei weniger komplexen Verfahren wünschen.
Marke: Sartorius™ MSE36201S-ED15
Additional Details : Gewicht : 15.00000kg
Beschreibung
Merkmale
- Großes Cubis MSE Flüssigkristall-Display mit hohem Kontrast
- Leicht verständliche Menüführung, inklusive Aufforderungen mit kurzen Texten
- Klar strukturierte Tasten für ein präzises Aktivieren der Funktionen
- Softwareunterstützung für schnelles Nivellieren
- Die beständige, monolithische Wiegesystemtechnologie gewährleistet zuverlässige Messergebnisse
- Einfache Kalibrierung mit isoCAL (interne automatische Kalibrier-/Einstellfunktion)
- Großzügig bemessene, rechtwinklige Wiegeschalen
- Datenschnittstellen: USB und RS232C; 3 optionale Ports sind als Zubehör lieferbar (Bluetooth, PS/2, RS232C)
- Auswahl aus 13 vorkonfigurierten, hochwertigen Cubis Laborwaagen wie beispielsweise Semimikro-, Analyse-, Präzisions- sowie Hochleistungswaagen
Anwendungsbereiche
Einheitenumrechnung, isoCAL automatische Kalibrier-/Einstellungsfunktion, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Berechnungen, Durchschnittsbestimmung, Netto-/Totalformulierung, Wiegen in Prozent, Zählfunktion, Summieren
Spezifikation
36/200 g | |
≤200 mg | |
Rechteck | |
≤1.5 s | |
400 mm |
100 mg | |
MSE36201S-ED15 | |
≤100 mg | |
Precision Waage | |
300 mm |