Learn More
Sartorius Cubas™ Essential Analysewaagen
Die richtige Wahl für Anwender, die ultragenaues Wiegen bei weniger komplexen Verfahren wünschen.
7269.99 CHF - 8347.43 CHF
Spezifikation
Lesbarkeit 0,1 mg
Stabilisierungszeit ≤3 s
Typ Analysenwaage
Breite (metrisch) Schale 85 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Modell Lesbarkeit Stabilisierungszeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Lesbarkeit Stabilisierungszeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
15354278
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
MSE324S-ED15
MSE324S-ED15 0,1 mg ≤3 s Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
15374278
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
MSE224S-ED15
MSE224S-ED15 0,1 mg ≤3 s Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
Merkmale
  • Großes Cubis MSE Flüssigkristall-Display mit hohem Kontrast
  • Leicht verständliche Menüführung, inklusive Aufforderungen mit kurzen Texten
  • Klar strukturierte Tasten für ein präzises Aktivieren der Funktionen
  • Softwareunterstützung für schnelles Nivellieren
  • Die beständige, monolithische Wiegesystemtechnologie gewährleistet zuverlässige Messergebnisse
  • Einfache Kalibrierung mit isoCAL (interne automatische Kalibrier-/Einstellfunktion)
  • Großzügig bemessene, rechtwinklige Wiegeschalen
  • Datenschnittstellen: USB und RS232C; 3 optionale Ports sind als Zubehör lieferbar (Bluetooth, PS/2, RS232C)
  • Auswahl aus 13 vorkonfigurierten, hochwertigen Cubis Laborwaagen wie beispielsweise Semimikro-, Analyse-, Präzisions- sowie Hochleistungswaagen
Windschutz
  • Semimikro- und Analysewaagen (14-559-000, 001, 002) sind mit einem Windschutz mit hoher mechanischer Stabilität sowie leichten und geräuschlosen Türen ausgestattet.
  • Kein störender Rahmen, für ungehinderten Zugang zur Wägeschale.
  • Schutz vor elektrostatischen Einflüssen dank leitender Beschichtung
Anwendungsbereiche
Einheitenumrechnung, isoCAL automatische Kalibrier-/Einstellungsfunktion, Dichtebestimmung (nur Auftriebsmethode), Berechnungen, Durchschnittsbestimmung, Netto-/Totalformulierung, Wiegen in Prozent, Zählfunktion, Summieren
Spezifikation
Spezifikation
0,1 mg
≤3 s
Analysenwaage
85 mm