Learn More
Sartorius Combisart™ Mehrwegsysteme zur Koloniezahlbestimmung
Sterile Entlüftung an jeder Filterstation
Marke:  Sartorius 16824-CS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11773703
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Combisart 3-Wege-Verteiler, vormontiert mit Trichtern und Deckeln
12.5 cm2
Edelstahl
4.7 Zoll
4 in.
17.1 Zoll
Mikrobiologische Analyse oder Partikelzählung bei der Qualitätssicherung
100 ml
TR 20 x 2-Innengewinde
Schlauchtülle, DN 10
120 mm
103 mm
435 mm
Funnels and Lids
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Combisart™ Mehrwegsysteme zur Koloniezahlbestimmung > 3x100 ml mit Trichtern und Deckeln