Learn More
Sartorius Combisart™ Mehrwegsysteme zur Koloniezahlbestimmung
Sterile Entlüftung an jeder Filterstation
Marke:  Sartorius 16828-CS
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11763703
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Combisart 3-Wege-Verteiler, vormontiert mit Trichtern und Deckeln
12.5 cm2
Edelstahl
Schlauchnippel, DN 10
1.85/1.96 Zoll
ISO 8199, B.S.304S31, AISI 304
3 Fritten
500 ml
Innengewinde, TR 20 x 2
2 bar
3 oder 6
4.7/5 cm
Mikrobiologische Analyse oder Partikelzählung bei der Qualitätssicherung
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius Combisart™ Mehrwegsysteme zur Koloniezahlbestimmung > 3x500 ml mit Trichtern und Deckeln