Learn More
Sartorius Combisart™ Mehrwegsysteme zur Koloniezahlbestimmung
Sterile Entlüftung an jeder Filterstation
Marke: Sartorius 16843
Beschreibung
Sterile venting of every filter station
Das Sartorius Combisart System liefert Ihnen die optimale Hardware und die besten Verbrauchsmaterialien für Ihre Anforderungen in der mikrobiologischen Analyse oder für die Koloniezahlbestimmung für Qualitätssicherungsaufgaben. Combisart ist modular aufgebaut und bietet bewährtes Standardzubehör, das Ihnen die Auswahl erleichtert. Das Herzstück des Combisart Systems ist ein Verteiler aus Edelstahl für die Aufnahme aller Arten von Filterhaltern und Trichtern, wie z. B. einsatzbereite Biosart 100 Monitore, einsatzbereite Biosart 250 Trichter, entzündliche Geräte wie Edelstahltrichter zur Koloniezählung, autoklavierbare Glasfilterhalter und autoklavierbares Polycarbonat.
- Sterile Entlüftung jeder Membran nach der Filtration
- Sterilisation gemäß ISO 8199
- Spezialpolierte Edelstahloberflächen ermöglichen eine einfache Reinigung und Spülung
- Gleichzeitige Filtration von drei oder sechs Proben
- Einfaches Ausgießen von nicht-filtrierbaren Proben
- Gleichermaßen geeignet für Rechts- und für Linkshänder
- Maximale Flexibilität durch unterschiedliche Konfigurationen
- Platzsparend im Autoklav
- Edelstahl 304
Konfigurator für Combisart
Der Combisart Konfigurator erleichtert die Zusammenstellung der Combisart Komponenten und zeigt den Aufbau der Combisart Hardware aus Verteiler, Trichter, Vakuumpumpe und Zubehör.
Sterile Entlüftung
Eine Besonderheit des Combisart Verteilers sind die Dreiwegeventile (Hähne) aus Edelstahl. Sie ermöglichen es, das Vakuum für jeden Filterhalter einzeln zu regeln und jede Filterstation steril zu entlüften. Sekundärkontaminationen der Unterseite des Filters sind somit ausgeschlossen. Da die zuverlässigste Sterilisationsmethode das Autoklavieren ist, bietet die Combisart Bauweise einen einzigartigen Vorteil für diese Methode. Nach dem Einsetzen der Membranfilter in die Filterhalter können Sie diese einfach als ganze Einheit von jeder Arbeitsstation abschrauben und autoklavieren. Sie können sogar nicht filtrierbare Proben aus jedem Gerät ausgießen. Combisart erleichtert die Filtration gleichermaßen für Rechts- wie für Linkshänder, da die Trichter individuell positioniert werden können.
Maximale Wirtschaftlichkeit
Anforderungen und Anwendungen können sich im Laufe der Zeit ändern. Mit Combisart können Sie ihre aktuelle Konfiguration schnell an neue Anforderungen anpassen. Das bedeutet, dass Sie von einem wiederverwendbaren Filterhalter zu einem Einweggerät wechseln können, ohne dass eine Neuinvestition erforderlich ist. Bei unseren Produkten können Sie immer die Filterhalter auswählen, die Ihren Anforderungen am besten entsprechen.
Finden Sie für Ihre Anwendung die richtige Ausstattung
In Verbindung mit der Grundplatte 16840 eignen sie sich auch für Biosart 250 Einwegtrichter aus Edelstahl. Der Filterstützsieb aus Edelstahl der Grundplatte 16840 ermöglicht eine homogene Verteilung der Rückstände auf der Oberfläche der Filtermembran. Der Biosart 100 Adapter 16414 stellt sicher, dass die Monitore perfekt positioniert sind und minimiert das Risiko einer Kontamination während der Filtration. 3 oder 6 Halter vom Typ 16511 aus Polycarbonat können direkt auf den Verteiler aufgeschraubt werden. Glasgeräte der Typen 16306 oder 16307 können mithilfe der entsprechenden Adapter-/Stopfen-Kombinationen montiert werden. Die 3- oder 6-zweigigen Verteiler sparen Zeit bei Massenuntersuchungen.
Spezifikation
Combisart 6-Wege-Basis ohne Trichter und Deckel | |
12.5 cm2 | |
Edelstahl | |
3 oder 6 | |
4.7/5 cm | |
12 cm | |
10.3 cm | |
91 cm | |
Mikrobiologische Analyse oder Partikelzählung bei der Qualitätssicherung | |
w/o Funnel and Lid |
0 ml | |
Innengewinde, TR 20 x 2 | |
Schlauchnippel, DN 10 | |
1.85/1.96 Zoll | |
4.7 Zoll | |
4 in. | |
35.8 Zoll | |
ISO 8199, B.S.304S31, AISI 304 | |
14-555-802 Colony Counting, 14-555-800 Colony Counting |