Learn More
Sartorius Waagenkits zur Dichtebestimmung
Für den Einsatz mit Sartorius Waagen zur Bestimmung der Dichte von Feststoffen und Flüssigkeiten
1060.00 CHF - 1290.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten |
---|---|
Enthält | 2 Becher (7 mm und 55 mm Durchm.), Rahmen aus Stäb |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15229134
|
Sartorius
YDK01MS |
Cubis Waage; für Wägemodule |
1060.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10131371
|
Sartorius
YDK01 |
CPA Waage |
1290.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10603932
|
Sartorius
YDK01LP |
Erweiterung für ED, LA, LP Präzisionswaage |
1175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Alle Kits enthalten:
- 2 Becher (7 mm und 55 mm Durchm.)
- Stangenrahmen
- Thermometer mit Halteklammer
- Glaslot
- Sieb zum Eintauchen von Proben (Zubehör für Schalenaufhängung)
- Probenhalter (Zubehör für Schalenaufhängung)
- Plattform aus Metall
- Dichtung für ME-Modelle
- Kompensatorscheibe für Modelle ME235S/P und ME254S
- 3 Adapter
- Adapter für LA/LP-Modelle mit Windschutz
- Adapter für LA/LP-Modelle: 1x mit und 1x ohne Windschutz
- Kompensatorscheibe für LA/LP-2300D-Modelle
Spezifikation
Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten | |
2 Becher (7 mm und 55 mm Durchm.), Rahmen aus Stäb |