Beschreibung
Alle Kits enthalten:
- 2 Bechergläser (7 mm und 55 mm Durchmesser)
- Stangenrahmen
- Thermometer mit Halteklammer
- Glaslot
- Sieb zum Eintauchen von Proben (Zubehör für Schalenaufhängung)
- Probenhalter (Zubehör für Schalenaufhängung)
- Plattform aus Metall
- Dichtung für ME-Modelle
- Ausgleichsscheibe für die Modelle ME235S/P und ME254S
- 3 Adapter
- Adapter für LA/LP-Modelle mit Windschutz
- Adapter für LA/LP-Modelle: 1 mit und 1 ohne analytischen Entwurfsschutz
- Ausgleichsscheibe für LA/LP2300D-Modelle
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Cubis Waage |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dichtebestimmung von Feststoffen und Flüssigkeiten |
| Enthält | 2 Bechergläser (7 mm und 55 mm Durchmesser), Stangenrahmen, Thermometer |
| Produktlinie | Cubis II |
| Typ | Kit zur Dichtebestimmung |