Learn More
Sartorius arium™ ion exchange Resin
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
615DI-Entionisierungskartuschen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
arium™ refill pack of ion exchange resin mix in 25l PE bag for complete deionization cartridges
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 615DI-Entionisierungskartuschen |
| Typ | Ion Exchange Resin |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Remove cations and anions from the water by exchanging H+ and OH- |