Learn More
Sartorius PEDALE ARIUM
Artikelnummer. 11754996 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Arium Wasseraufbereitungssystem
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11754996
Marke: Sartorius H2OAFS1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur praktischeren Reinstwasserdosierung
Für die externe Kontrolle der Zeit/des Volumenspenderanschlusses für arium 611-Systeme.
  • Wasserdosierung per Fußdruck
  • Ideal geeignet für Reinräume, minimiert das Kontaminationsrisiko
  • Komfortabler, ermüdungsfreier Wechsel dank des geringen Gewichts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Arium Wasseraufbereitungssystem
Typ Fußschalter