Learn More
Sartorius Arium™ Dosierpistole für 613APV Drucktanks
Einfach zu verwendende Dosierpistole, erhältlich mit höhenverstellbarem Ständer oder Wandhalterungen
Marke: Sartorius 613-AMDG2
Additional Details : Gewicht : 10.00000kg
Beschreibung
- Erweiterter Arbeitsbereich von 3.7 m
- Erhältlich mit verstellbarem Ständer oder Wandhalterungen
- Ergonomisches Design
- Anwenderfreundlich
- Anschluss für sterile Filter
Technische Daten:
Material:
Ständer: Aluminium (grau eloxiert)
Dosierpistole: Kunststoff, weiße Oberfläche
Schläuche: PE
Abmessungen ohne Schläuche [B + H + D]:
Dosierpistole mit Ständer: 18.5 + 59.5 + 51.0 cm
Dosierpistole mit Wandhalterung: 9.0 + 10.0 + 28.5 cm
Gewicht ohne Schläuche:
Dosierpistole mit Ständer: 5.60 kg
Dosierpistole mit Wandhalterung: 0.46 kg
Spezifikation
11.2 x 3.5 x 3.93 in. (28.5 x 9 x 10 cm) | |
10 cm | |
28.5 cm | |
0.46 kg | |
Dispensing Gun |
613APV Arium™ pressure tank | |
Wall mounting bracket | |
Kunststoff | |
9 cm |