Learn More
Sartorius arium™ Bagtank
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Flussrate:
1,5
2
3
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Integrierter Entlüftungsfilter mit Rückschlagventil schützt sicher vor CO2-Kontaminationen
- Optionale Rollen sorgen für mehr Beweglichkeit
- Einfacher Austausch von Arium™ Beuteln ohne zeitaufwendige Reinigung
- Hohe Betriebssicherheit, keine Verwendung von Reinigungsmitteln
- In den Größen 20 l, 50 l und 100 l erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 L |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Arium Comfort I, Comfort II, Advance RO/EDI |
| Typ | Beuteltank mit Pumpe |
| Flussrate | 2 |
| Material | Edelstahl, Kunststoff |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 2 °C° bis 35 °C° |
| Breite (metrisch) | 25,4 cm |
| Höhe (metrisch) | 85,2 cm |
| Tiefe (metrisch) | 58,7 cm |
| Elektrische Anforderungen | 115 V AC, 60 Hz |
| Mehr anzeigen |