Learn More
Sartorius arium™ Bagtank
Artikelnummer. 15913020 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Flussrate:
1,5
2
3
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15913020
Marke: Sartorius H2OAOV100US
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
arium™ Bagtank mit integriertem Belüftungsfilter zum Schutz vor CO2-Kontamination
  • Integrierter Entlüftungsfilter mit Rückschlagventil schützt sicher vor CO2-Kontaminationen
  • Optionale Rollen sorgen für mehr Beweglichkeit
  • Einfacher Austausch von Arium™ Beuteln ohne zeitaufwendige Reinigung
  • Hohe Betriebssicherheit, keine Verwendung von Reinigungsmitteln
  • In den Größen 20 l, 50 l und 100 l erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Arium Comfort I, Comfort II, Advance RO/EDI
Typ Beuteltank mit Pumpe
Flussrate 3
Material Edelstahl, Kunststoff
Betriebstemperatur (metrisch) 2 °C° bis 35 °C°
Breite (metrisch) 51,4 cm
Höhe (metrisch) 85,2 cm
Tiefe (metrisch) 58,7 cm
Elektrische Anforderungen 115 V AC, 60 Hz
Spannung 115 VAC
Frequenz 60 Hz