Learn More
Sartorius arium™ Bag für arium Bagtank
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 13407068 Alle ansehen Sartorius Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
20 L
50 L
Packungsgröße:
2 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13407068 50 L 2 Stück
14801382 20 L 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13407068 Lieferant Sartorius Lieferanten-Nr. H2OCBS50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.00 CHF
    115.98 CHF / 2 Stück
    Sparen 31.02 CHF
    21% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Ein arium™ Beutel schützt den Anwender vor Reinigungsvorgängen mit gefährlichen Chemikalien
Der Arium™-Beutel besteht aus S71-Folie und wird in Arium™-Beuteltanks verwendet. Im Gegensatz zu anderen typischen Wassertanks schützt der Arium-™-Beutel die Anwender, indem Reinigungsprozesse mit gefährlichen Chemikalien vermieden w
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 50 L
Zur Verwendung mit (Geräte) Arium Beuteltanksystem
Typ Beutel
Material S71 Film
Breite (metrisch) 25,4 cm
Höhe (metrisch) 43 cm
Tiefe (metrisch) 58,7 cm