Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Glass Funnel Adapters
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
250 ml-Glastrichter
30 ml-Glastrichter
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Glastrichteradapter für den Einsatz mit Sartorius Combisart Systemen
- Edelstahl
- Silikonstopfen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Glastrichter-Adapter |
| Displaytyp | None |
| Aufnahmevermögen | 250 ml-Glastrichter |
| Material | Edelstahl mit Silikonstopfen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zellzählung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Combisart™ Verteiler |
| Enthält | 14 mm Öffnung im Silikonstopfen |