Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Filter Holders
Filterhalter für Sartorius Combisart Systems
Marke: Sartorius 16219
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Einzelner Edelstahlhalter
- Vormontiert mit Edelstahltrichtern
- Mit oder ohne Deckel
Spezifikation
B.S.304S31, AISI 304 | |
Edelstahl | |
29 psi | |
Schlauchnippel, DN 10 | |
100 mL | |
5 cm |
Combisart™ Einzelsystem | |
48,26 mm2 | |
3 oder 6 | |
Filterhalter | |
2 in. |