Learn More
Sartorius Filterpapiere des qualitativen Gütegrads 37/N
Diese Papiersorte kommt in der Regel für analytische und technische Zwecke zum Einsatz. Aufgrund ihrer Struktur zeichnet sie sich durch eine schnelle Durchflussrate aus.
Marke:  Sartorius FT-3-480-150
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11790496
  • 25.15 CHF / 50 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von > 95 %. Aschegehalt zwischen 0,1 und 0,15 %. Nassfest.
Spezifikation
Spezifikation
Scheibe
37/N
0,5 mm
4 Sekunden
50/Packung
150 mm