Learn More
Sartorius Sartolab RF 50
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-200055715 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Porengröße:
0,22 μm
0,45 μm
Packungsgröße:
96 Stück
Artikelnummer. 17961003
Marke: Sartorius 180F01E8
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sartolab RF 50, PES Vacuum Filtration Units are designed for the sterile filtration of samples up to 50 mL.
  • Highest flow rates with a large filtration surface
  • No loss of protein with a low protein affinity membrane
  • Low hold-up volume due to an optimized membrane support
  • Minimized risk of contamination with a complete ready-to-use unit
  • Can be used as a stand-alone system or with the Sartolab™ Multistation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Einwegprodukt Single-use
Filtertyp Vakuumfilter
Zur Verwendung mit (Geräte) MultiStation
Material Polystyrol
Material (Membran) PES
Porengröße 0,45 μm
Probenvolumen 50 mL
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 50 mL